Merck
08491
Supelco
D-Ribonic acid lithium salt
≥95.0% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O6 · xLi+
CAS号:
分子量:
166.13 (free acid basis)
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
方案
≥95.0% (TLC)
旋光性
[α]/D 6.5±1.0°, 24 hr, c = 1 in 1 M HCl
应用
clinical testing
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[Li+]
InChI
1S/C5H10O6.Li/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/t2-,3-,4-;/m1./s1
InChI key
TVHSDAFFJAXPAS-WPFDICAFSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)