Merck
84378
Sigma-Aldrich
硝酸
puriss. p.a., 65.0-67.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HNO3
CAS号:
分子量:
63.01
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
38060304
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
8 mmHg ( 20 °C)
等級
puriss. p.a.
化驗
65.0-67.0%
形狀
liquid
燃燒殘留物
≤0.0005% (as SO4)
pH值
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
密度
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
正離子痕跡
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Hg: ≤0.005 mg/kg
K: ≤0.05 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
硝酸 (HNO3) 是一种强腐蚀性矿物酸。在 HNO3 中,氮元素呈现 +5 氧化态。 10% (v/v) 硝酸溶液可用于清洗实验室玻璃器皿。在 298K、低压 Knudsen 反应器中研究了 HNO3 与各种原生和合成矿物粉尘/矿物氧化物表面的反应。
應用
用于检测汞二乙基色胺的有机和无机样品的分解
硝酸 (HNO3) 可用于以下研究:
  • 多壁碳纳米管 (MWCNTs) 的氧化。
  • 单壁碳纳米管纯化过程中转换金属催化剂的去除。
  • 火焰原子吸收光谱法测定水介质中痕量铅和镉。
  • 制备二氧化铅 (PbO2)。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 590-590 (1994)
Heterogeneous reactivity of gaseous nitric acid on Al2O3, CaCO3, and atmospheric dust samples: A Knudsen cell study.
Hanisch F and Crowley JN.
The Journal of Physical Chemistry A, 105(13), 3096-3106 (2001)
Eduardo Carasek et al.
Talanta, 56(1), 185-191 (2008-10-31)
The need for highly reliable methods for the determination of trace elements has been recognised in analytical chemistry and environmental science. A method for the trace analysis of Pb and Cd in natural waters is described. In a preconcentration step
Oxidation of multiwalled carbon nanotubes by nitric acid.
Rosca ID, et al.
Carbon, 43(15), 3124-3131 (2005)
Nitric acid purification of single-walled carbon nanotubes.
Hu H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(5), 13838-13842 (2003)