Merck
83379
Sigma-Aldrich
红色碘化汞(II)
puriss. p.a., ACS reagent, red, ≥99.0% (RT)
别名:
红色碘化汞
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$63.30
50 G
$128.80
$63.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$63.30
50 G
$128.80
About This Item
经验公式(希尔记法):
HgI2
CAS号:
分子量:
454.40
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NB.24
$63.30
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
ACS reagent
puriss. p.a.
方案
≥99.0% (RT)
表单
powder
痕量阳离子
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg+: ≤1000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES字符串
I[Hg]I
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
碘量分析过程中形成碘化汞(II)红(HgI2)。[1]
应用
碘化汞(II)可用于制备乙酸汞(II)[2]和二碘双(1-甲基-1,3-咪唑鎓-2-硫醇-S)汞(II)。[3]
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 637-637 (1994)
Diiodobis (1-methyl-1, 3-imidazolium-2-thiolato-S) mercury (II).
Pavlovic G, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 56(7), 801-803 (2000)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 542-542 (1994)
Concurrent mercuric blister and dimethyl sulphoxide (DMSO) application as a cause of mercury toxicity in two horses.
J C Schuh et al.
Equine veterinary journal, 20(1), 68-71 (1988-01-01)
[Gonadotoxic action of mercury diiodide in chronic inhalational exposure].
A B Ermachenko
Gigiena i sanitariia, (11)(11), 72-73 (1982-11-01)