Merck
650544
Sigma-Aldrich
己烷,同分异构体混合物
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
别名:
己烷类, 异己烷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 L
$258.00
$258.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 L
$258.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14
CAS号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12190000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.06
bp:
68-70 °C (lit.)
$258.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
己烷,同分异构体混合物, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
等級
HPLC Plus
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
化驗
≥98.5%
形狀
liquid
自燃溫度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
蒸發殘留物
≤0.0001%
鹵化殘基
≤10 ng/L
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
適合性
suitable for residue analysis
SMILES 字串
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
适用于 HPLC、分光光度法、环境检测
包裝
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-9.4 °F
閃點(°C)
-23 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1