等级
purum p.a.
方案
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
表单
powder
反应适用性
reagent type: oxidant
杂质
≤3% water
pH值(酸碱度)
6.0-9.5 (25 °C, 106.4 g/L)
mp
236 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES字符串
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1