Merck
358983
Sigma-Aldrich
亚硫酸铵 一水合物
92%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$87.60
$87.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$87.60
About This Item
线性分子式:
(NH4)2SO3 · H2O
CAS号:
分子量:
134.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.55
$87.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
92%
表单
crystals
密度
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
N.N.O.OS(O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O3S.H2O/c;;1-4(2)3;/h2*1H3;(H2,1,2,3);1H2
InChI key
ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
一水亚硫酸铵在有机合成中一般用作还原剂和磺化剂。
应用
一水亚硫酸铵用于硅片清洗、蚀刻和硅改性过程。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
补充剂危害
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Yan B Vogel et al.
Nature communications, 8(1), 2066-2066 (2017-12-14)
Predicting or manipulating charge-transfer at semiconductor interfaces, from molecular electronics to energy conversion, relies on knowledge generated from a kinetic analysis of the electrode process, as provided by cyclic voltammetry. Scientists and engineers encountering non-ideal shapes and positions in voltammograms