等級
ACS reagent
品質等級
agency
suitable for EPA 1613
蒸汽密度
2 (vs air)
蒸汽壓力
184 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
expl. lim.
13.2 %
雜質
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.0006 meq/g Titr. base
≤0.002% aldehyde as formaldehyde
≤0.05% isopropanol
≤0.05% methanol
≤0.5% water
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
pH值
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为有机合成的溶剂和/或合成砌块,比如SN2反应和Jones氧化反应
- 薄层色谱(TLC)流动相
- 作为制药和化妆品行业中的化学分子递送系统的溶剂
- 清洁
特點和優勢
包裝
greener alternative product
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
其他客户在看
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.