等級
puriss.
化驗
86.0-89.0% FeSO4 basis
形狀
solid
品質
exsiccated
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
儲存期限
Shelf life is limited
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
雜質
residual solvents, complies
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.05% insoluble matter
pH值
3.0-4.0 (20 °C, 5%)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤300 mg/kg
正離子痕跡
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cr: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe3+: ≤4000 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES 字串
O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
在惰性气体下装瓶
注意
易被空气氧化
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1