主要文件
Z804444
Hellma® cylindrical absorption cuvettes
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.2 mm, chamber volume 170 μL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$943.00
$943.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 EA
$943.00
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
$943.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
物料
Suprasil® quartz
描述
with 2 polished windows
制造商/商品名称
Hellma (121.000-QS)
参数
200-2500 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
直径
20 mm
腔室体积
170 μL
路径长度
0.2 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
with 2 ports and stoppers
包装
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)