主要文件
Z804193
Specac® Omni Cell windows
BaF2, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 EA
$1,820.00
$1,820.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
2 EA
$1,820.00
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
$1,820.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
BaF2
包装
pkg of 2 ea
制造商/商品名称
Specac Ltd
技术
IR spectroscopy: suitable
尺寸
41 mm × 23 mm , rectangular
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Specac® Omni Cell windows [BaF2, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
法律信息
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
配件
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)