主要文件
Z546461
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 10-20 μm
别名:
buchner funnel, filter funnel, filter funnels
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$86.50
$86.50
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$86.50
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
$86.50
请联系客服了解存货情况
材料
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
盤直徑
20 mm
漏斗容量
15 mL
閥桿直徑
10 mm
孔徑
10-20 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)