主要文件
Z413852
Sigma-Aldrich
Aldrich® reducing adapter
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 24/40
别名:
glass adapter, glass adapters
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$66.60
$66.60
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$66.60
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
$66.60
请联系客服了解存货情况
接合处
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS24/40
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)