Y0001925
倍他米松
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
Betamethasone 17,21-dipropionate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17,21-dipropionate
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
betamethasone
制造商/商品名称
EDQM
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(=O)CCl)(C(=O)COC(=O)CC)[C@@]1(C)C[C@H](O)C3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C27H34ClFO7/c1-5-22(33)35-14-21(32)27(36-23(34)13-28)15(2)10-19-18-7-6-16-11-17(30)8-9-24(16,3)26(18,29)20(31)12-25(19,27)4/h8-9,11,15,18-20,31H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,20-,24-,25-,26?,27-/m0/s1
InChI key
UOCNBCVPZWLUKX-HOBFILNXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B - STOT RE 2
靶器官
Liver,Kidney,Endocrine system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2