Merck
Y0001798
低取代羟丙基纤维素
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
羟丙基纤维素
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$225.00
$225.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 MG
$225.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$225.00
预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
hydroxypropyl cellulose
自燃温度
752 °F
制造商/商品名称
EDQM
密度
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
InChI key
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
低取代羟丙基纤维素 EP参考标准品的预期用途是欧洲药典中特别规定的实验室检测。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制条件。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)