API类
dextropropoxyphene
制造商/商品名称
EDQM
药品控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Cl-].N(C[C@H]([C@@](OC(=O)CC)(Cc2ccccc2)c1ccccc1)C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C22H29NO2.ClH/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19;/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3;1H/t18-,22+;/m1./s1
InChI key
QMQBBUPJKANITL-MYXGOWFTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3