Y0001134
Raloxifene hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
Keoxifene hydrochloride, LY 156758, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone hydrochloride
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
raloxifene
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
InChI key
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... ESR2(2100)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2