蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽压
4 mmHg ( 45 °C)
API类
benzaldehyde
自燃温度
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
制造商/商品名称
EDQM
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
沸点
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
145.4 °F - closed cup
闪点(°C)
63 °C - closed cup
其他客户在看
实验方案
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde