API类
codeine
制造商/商品名称
EDQM
药品控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc2C[C@@H]3C4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1
InChI key
OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N
基因信息
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3