Y0000707
酒石酸肾上腺素(含杂质A)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
(-)-肾上腺素 (+)-酒石酸氢盐, 酒石酸肾上腺素, 副肾素 (+)-酒石酸氢盐, L-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol D-hydrogen 酒石酸氢盐, L-Adrenaline D-hydrogentartrate
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
adrenaline
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
基因信息
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 1 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3