Y0000553
多沙唑嗪
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
多沙唑嗪 甲磺酸酯, 1-(4-氨基-6,7-二甲氧基-2-喹唑啉基)-4-[4-(1,4-苯并二氧基-2-基)carpiperazin-1-基)]-6,7-二甲氧基喹唑啉 甲磺酸酯, 多沙唑嗪甲磺酸盐
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
doxazosin
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CS(O)(=O)=O.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
InChI
1S/C23H25N5O5.CH4O3S/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20;1-5(2,3)4/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
VJECBOKJABCYMF-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
其他说明
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2