Merck
W460822
Sigma-Aldrich
Guaiacol isobutyrate
≥95%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O3
分子量:
194.23
FEMA编号:
4608
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
09.945
NACRES:
NA.21
性状检查:
nutty; fruity
等级:
FG
Agency:
meets purity specifications of JECFA
食品过敏原:
no known allergens
等级
FG
质量水平
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥95%
应用
flavors and fragrances
食品过敏原
no known allergens
性状检查
nutty; fruity
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
201.0 °F
闪点(°C)
93.89 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)