Merck
W443095
Sigma-Aldrich
3,4-二羟基苯甲酸
≥99%, FG
别名:
原儿茶酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2C6H3CO2H
CAS号:
分子量:
154.12
FEMA编号:
4430
Beilstein:
1448841
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
Flavis编号:
08.133
NACRES:
NA.21
等级
FG
质量水平
管理合规性
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥99%
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
应用
flavors and fragrances
食品过敏原
no known allergens
性状检查
odorless
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
几个致癌作用的动物模型中的化学防癌剂。在后启动阶段阻断细胞增殖。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)