Merck
W217820
Sigma-Aldrich
丁醇
≥99.5%, FCC, FG
别名:
正丁醇, 丁醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3OH
CAS号:
分子量:
74.12
FEMA號碼:
2178
Beilstein:
969148
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
02.004
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽密度
2.55 (vs air)
化驗
≥99.5%
自燃溫度
649 °F
expl. lim.
11.2 %
折射率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
balsamic; sweet; whiskey
SMILES 字串
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)