主要文件
W0625
Sigma-Aldrich
Wright 染色剂
≤4% purity (HPLC), powder
别名:
曙红-亚甲蓝
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$136.00
25 G
$261.00
100 G
$783.00
$136.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$136.00
25 G
$261.00
100 G
$783.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
NACRES:
NA.47
$136.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
Wright 染色剂, suitable for blood stain
方案
≤4% (HPLC)
表单
powder
浓度
≤4% (HPLC)
技术
microbe id | staining: suitable
颜色
dark green
溶解性
methanol: 10 mg/10 mL
适用性
suitable for blood stain
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[s]5c6c(nc7c5cc(cc7)N(C)C)cc[c](c6)=[N+](C)C.Brc1c2[o+]c3c(c(c2cc(c1O)Br)c4c(cccc4)C(=O)O)cc(c(c3Br)O)Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
InChI key
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
瑞氏染液为市售产品,通常用于血液学。其制备方法包括将亚甲基蓝与碳酸氢钠加热,并将混合物与曙红混合。该染液为碱性,因此由于碱的逐渐氧化作用,其浓度不断变化。因此,需要加入吉姆萨染液以保留多色染料的嗜天青特性。
应用
瑞氏染液要用于外周血涂片和骨髓涂片的染色。
  • 它还可用于G显带,有助于分析扩散不良的中期细胞。
  • 此染液可用于研究人类造血细胞的细胞遗传学。[1]
  • 它还用于人类胚胎干细胞的核型分析。[2]
  • 此外,这种染液还用于染色体染色。
  • 它可用于渗出液白细胞浓度分析。
据报道,在血液染色方面优于迈格林华染色液 。
特点和优势
瑞氏染液中的纯化染料消除了不一致染色,并产生可重现的批次间显色反应。
制备说明
使用多色(氧化)亚甲蓝和曙红 Y制备.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Genetic Inactivation of CD33 in Hematopoietic Stem Cells to Enable CAR T Cell Immunotherapy for Acute Myeloid Leukemia
Kim, et al.
Cell, 173 (2018)
Generation of FHL2 homozygous knockout lines from human embryonic stem cells by CRISPR/Cas9-mediated ablation
Chang, et al.
Stem Cell Research, 27 (2018)
Lillie, R.D.
Conn?s Biological Stains, 495-495 (1977)
Bernadette F. Rodak, George A. Fritsma, Kathryn Doig
Hematology: Clinical Principles and Applications (2007)
Liangqun Xie et al.
Stem cell research, 41, 101610-101610 (2019-11-28)
Histone deacetylase 6 (HDAC6) is a unique cytoplasmic enzyme in the HDAC family. The HDAC6 has been shown to play important roles in several biological processes. Meanwhile, it is also an attractive therapeutic target for a variety of diseases. However