主要文件
VISRT250600
Silicone Rotational Viscosity Standard
251.5 mPa.s (25.00°C), RT250
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
600 ML
$393.00
$393.00
预计发货时间2025年2月20日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
600 ML
$393.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$393.00
预计发货时间2025年2月20日详情
获取大包装报价
等級
certified reference material
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
251.5 mPa.s(25.00 °C)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
mixture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)