生物来源
synthetic
等级
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
API类
ubidecarenone
表单
solid
制造商/商品名称
EDQM
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C54H82O4/c1-40(2)22-14-23-41(3)24-15-25-42(4)26-16-27-43(5)28-17-29-44(6)30-18-31-45(7)32-19-33-46(8)34-20-35-47(9)36-21-37-48(10)38-39-50-49(11)51(55)53(57-12)54(58-13)52(50)56/h22,24,26,28,30,32,34,36,38H,14-21,23,25,27,29,31,33,35,37,39H2,1-13H3/b41-24+,42-26+,43-28+,44-30+,45-32+,46-34+,47-36+,48-38+
InChI key
UUGXJSBPSRROMU-WJNLUYJISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2