主要文件
RF09NC
BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow Viscometer for Transparent and Opaque Liquids
(Size 9, Nom.Constant 30, Range 6000 to 30,000 cSt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)