主要文件
PSRI08
20 °C、25 °C和30 °C时的折射率标准品
Nominal RI Value 1.5349 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 ML
$273.00
$273.00
预计发货时间2025年4月11日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 ML
$273.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$273.00
预计发货时间2025年4月11日详情
获取大包装报价
质量
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)