PHR8912
alpha-Apo-oxytetracycline
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
别名:
α-Apo-oxytetracycline, (3S,4S,5S)-4-[(1R)-4,5-Dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho[2,3-c]furan-1-yl]-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide, Oxytetracycline Impurity D (Eur. Phr.)
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API类
oxytetracycline
表单
solid
包装
pkg of 100 mg
应用
pharmaceutical
InChI
1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)20(32-22(12)31)13-15(24(2)3)17(27)14(21(23)30)19(29)18(13)28/h4-6,13,15,18,20,25-28H,1-3H3,(H2,23,30)/t13-,15-,18-,20-/m0/s1
InChI key
DRKMHDAKULCOKQ-MLZJRGSSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3