PHR3614
Acetyl Simvastatin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
别名:
4′-Acetylsimvastatin, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-(Acetoxy)-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1010208
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
应用
pharmaceutical
SMILES字符串
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)OC(=O)C)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/C27H40O6/c1-7-27(5,6)26(30)33-23-13-16(2)12-19-9-8-17(3)22(25(19)23)11-10-20-14-21(31-18(4)28)15-24(29)32-20/h8-9,12,16-17,20-23,25H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1
InChI key
OHVWRJDVJRNCPE-BIKFJBPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3