certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1566001
API 家族
prochlorperazine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
InChI
1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
InChI 密鑰
DSKIOWHQLUWFLG-SPIKMXEPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)