主要文件
PHR2902
Supelco
橄榄油
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
别名:
橄榄油
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 X 400 MG
$219.00
$219.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 X 400 MG
$219.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.24
$219.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1478254
API类
olive oil
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 5x400 mg
应用
pharmaceutical
储存温度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
橄榄油对健康的益处来自于其较高的单不饱和脂肪比例,以及其抗氧化剂成分:羟基酪醇、橄榄苦苷和油橄榄酚。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
相关产品
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.