certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. F0040010
traceable to USP 1269414
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
fenbendazole
形狀
solid
包裝
pkg of 50 mg
mp
>300 °C (lit.)
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
InChI 密鑰
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)