certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. A1000000
traceable to USP 1033000
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
ampicillin
形狀
solid
包裝
pkg of 500 mg
mp
208 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI 密鑰
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
耐药性机制:ß-内酰胺酶切开氨苄青霉素的ß-内酰胺环,使其失去活性。
抗菌谱:对革兰氏阳性菌(类似于苄青霉素)和革兰氏阴性菌(类似于四环素和氯霉素)均有效。
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)