PHR2667
Cefdinir Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
别名:
(6R,7R)-7-[2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetamido]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4,2,0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, (6R-trans)-7-[[(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1097589
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
cefdinir
形狀
powder
包裝
pkg of 20 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
-10 to -25°C
InChI
1S/C14H14N4O4S2/c1-2-6-4-23-12-9(11(20)18(12)10(6)13(21)22)17-8(19)3-7-5-24-14(15)16-7/h2,5,9,12H,1,3-4H2,(H2,15,16)(H,17,19)(H,21,22)/t9-,12-/m1/s1
InChI 密鑰
SGWIRMONYCAJIS-BXKDBHETSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)