PHR1712
去氧肾上腺素相关化合物E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethanone hydrochloride, Benzylphenylephrone, 2-[Benzyl(methyl)amino]-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone hydrochloride, Benzylphenylephrone hydrochloride
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1533046
API 家族
phenylephrine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].N(Cc2ccccc2)(CC(=O)c1cc(ccc1)O)C.[H+]
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14;/h2-10,18H,11-12H2,1H3;1H
InChI 密鑰
QGHUDAOMXLLADV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1