Merck
BP284
去氧肾上腺素 盐酸盐
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
(R)-(−)-去氧肾上腺素 盐酸盐, (R)-(−)-1-(3-羟基苯基)-2-甲氨基乙醇 盐酸盐, (R)-(−)-3-羟基-α-(甲氨基乙基)苄醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
CAS号:
分子量:
203.67
Beilstein:
4158948
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
phenylephrine
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
143-145 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI 密鑰
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。更多信息和支持,请请见现行药典网站。
應用
盐酸苯肾上腺素BP参考标准品,仅用于英国药典中明确规定的实验室试验。
还用于以下专论:
  • 哌甲酯缓释胶囊
  • 哌甲酯片
  • 去氧肾上腺素前房内注射液
  • 去氧肾上腺素滴眼液
  • 去氧肾上腺素注射液
  • 包裝
    单位数量:100 mg。随时可能改变。产品按照发行药典的规定交付。有关当前单位数量,请访问英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    相關產品
    产品编号
    说明
    价格
    象形圖
    Exclamation mark
    訊號詞
    Warning
    危險聲明
    危險分類
    Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
    儲存類別代碼
    13 - Non Combustible Solids
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)