Merck
PHR1618
Supelco
咪康唑
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
咪康唑, (±)-1-[2-(2,4-二氯苄氧基)-2-(2,4-二氯苯基)乙基]-1H-咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H14Cl4N2O
CAS号:
分子量:
416.13
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. M1880000
traceable to USP 1443409
API 家族
miconazole
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22/h1-8,11,18H,9-10H2
InChI 密鑰
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。咪康唑是一种抗真菌药咪唑衍生物化合物,用于管理局部真菌感染。它通常可以有效对抗皮肤真菌和白色念珠菌,对许多革兰氏阳性细菌也有效。
應用
咪康唑可用作药物标准品,用于通过色谱分析技术 和分光光度技术测定药物制剂和霜剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB5528。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Analysis of miconazole and econazole in pharmaceutical formulations by derivative UV spectroscopy and liquid chromatography (HPLC)
Cavrini V, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 7(12), 1535-1543 (1989)
Miconazole
USP42-NF37
United States Pharmacopeia/National Formulary, 41(5), 2909-2909 (2013)
Development and validation of a simple stability-indicating high performance liquid chromatographic method for the determination of miconazole nitrate in bulk and cream formulations.
De Zan MM, et al.
Talanta, 79(3), 762-767 (2009)
Determination of miconazole in pharmaceutical creams using internal standard and second derivative spectrophotometry.
Wrobel K, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 20(1-2), 99-105 (1999)