certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1081829
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽压
12.5 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
expl. lim.
9.8 %
包装
ampule of 3x1.2 mL
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.397 (lit.)
沸点
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
推荐产品
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
80.6 °F - closed cup
闪点(°C)
27 °C - closed cup