certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 421
traceable to Ph. Eur. E1900000
traceable to USP 1260001
API 家族
ethinyl estradiol
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 200 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
182-183 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI 密鑰
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
基因資訊
human ... ESR1(2099)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3