certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1504955
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
expl. lim.
10 %, 100 °F
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
120.2 °F - closed cup
閃點(°C)
49 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)