Merck
612863
Supelco
磷酸三苯酯 溶液
0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 8 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EACH
$3,840.00
$3,840.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 EACH
$3,840.00
About This Item
线性分子式:
(C6H5O)3PO
分子量:
326.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$3,840.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
浓度
0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D)
技术
NMR: suitable
NMR管尺寸
8 mm × 8 in.
适用性
suitable for NMR (reference standard)
包装形式
single component solution
SMILES字符串
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
31P sensitivity
数量
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)