主要文件
PHR1170
Supelco
残留溶剂-甲醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
3 X 1.2 ML
$226.00
$226.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
3 X 1.2 ML
$226.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$226.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
suitable for USP 467
traceable to USP 1601623
CofA
current certificate can be downloaded
应用
environmental
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
single component solution
储存温度
2-30°C
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。残留溶剂-甲醇是CRM,一种制药二级标准品,可追溯至追相应的药物标准并根据其进行验证。Sigma-Aldrich提供用于分析残留溶剂的认证标准物质(CRM)。全面的分析证书可提供方法学和认证结果的详细信息。
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他说明
分析物的数值在批次间变化很大。
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA7144。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
分析物
说明
    Methanol
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
闪点(°C)
87 °C - closed cup - Solvent
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)