Merck
PHL89626
飞燕草素-3,5-葡萄糖苷
phyproof® Reference Substance
别名:
氯化花翠素, 飞燕草苷氯化物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$649.00
$649.00
预计发货时间2025年5月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$649.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H31ClO17
CAS号:
分子量:
662.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$649.00
预计发货时间2025年5月07日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Cl-].[o+]1c2c(c(cc(c2)O)OC5OC(C(C(C5O)O)O)CO)cc(c1c4cc(c(c(c4)O)O)O)OC3OC(C(C(C3O)O)O)CO
InChI
1S/C27H30O17.ClH/c28-6-16-19(34)21(36)23(38)26(43-16)41-14-4-9(30)3-13-10(14)5-15(25(40-13)8-1-11(31)18(33)12(32)2-8)42-27-24(39)22(37)20(35)17(7-29)44-27;/h1-5,16-17,19-24,26-29,34-39H,6-7H2,(H3-,30,31,32,33);1H
InChI key
HKHQPWJHAKAMGC-UHFFFAOYSA-N
一般描述
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)