Merck
PHL89559
苦杏仁苷
phyproof® Reference Substance
别名:
D-扁桃腈-β-龙胆二糖苷, D-扁桃腈6-O-β-D-葡糖基-β-D-葡萄糖苷, 苦杏仁糖, 苦杏仁苷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$394.00
$394.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$394.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H27NO11
CAS号:
分子量:
457.43
Beilstein:
66856
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$394.00
预计发货时间2025年5月02日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
生氰糖苷是苦杏仁与杏核的成分之一。尚无科学证明显示苦杏苷是一种有效的抗癌剂。最近的研究将 β-葡萄糖苷结合到肿瘤相关单克隆抗体,以针对肿瘤细胞释放氰化物,结果表现出显著的细胞毒性。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)