Merck
PHL83530
氧化白藜芦醇
phyproof® Reference Substance
别名:
(E)-2,3′,4,5′-二苯乙烯四醇, 2,3′,4,5′-四羟基-反式-二苯乙烯, 4-[(1E)-2-(3,5-二羟苯基) -乙烯基]-1,3-苯二酚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
20 MG
$432.00
$432.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
20 MG
$432.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12O4
CAS号:
分子量:
244.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$432.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Oc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O)c2)c(O)c1
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-4-3-10(14(18)8-11)2-1-9-5-12(16)7-13(17)6-9/h1-8,15-18H/b2-1+
InChI key
PDHAOJSHSJQANO-OWOJBTEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)