Merck
PHL80589
商陆皂苷甲
phyproof® Reference Substance
别名:
Phytolaccasaponin E, Phytolaccoside E
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$1,030.00
$1,030.00
预计发货时间2025年3月06日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$1,030.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H66O16
CAS号:
分子量:
826.96
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$1,030.00
预计发货时间2025年3月06日详情
获取大包装报价
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2OCC(C(C2O)O)OC3C(C4C(C5C(C6(CCC7(C(CC(CC7)(C)C(=O)OC)C6=CC5)C(=O)O)C)(CC4)C)(CC3O)C)(CO)C
InChI
1S/C42H66O16/c1-37(36(53)54-6)11-13-42(35(51)52)14-12-40(4)20(21(42)15-37)7-8-26-38(2)16-22(45)32(39(3,19-44)25(38)9-10-41(26,40)5)56-24-18-55-33(30(49)28(24)47)58-34-31(50)29(48)27(46)23(17-43)57-34/h7,21-34,43-50H,8-19H2,1-6H3,(H,51,52)
InChI 密鑰
YRHWKFMGEDDGIJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)