Merck
PHL80384
Cnicin
phyproof® Reference Substance
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$759.00
$759.00
预计发货时间2025年3月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$759.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H26O7
CAS号:
分子量:
378.42
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$759.00
预计发货时间2025年3月21日详情
获取大包装报价
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C20H26O7/c1-11-5-4-6-14(9-21)8-17-18(13(3)20(25)27-17)16(7-11)26-19(24)12(2)15(23)10-22/h5,8,15-18,21-23H,2-4,6-7,9-10H2,1H3/b11-5+,14-8-/t15-,16-,17+,18+/m0/s1
InChI 密鑰
ZTDFZLVUIVPZDU-QGNHJMHWSA-N
一般說明
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)