产品名称
酚酞二磷酸酯 四钠盐, ~95%
方案
~95%
质量水平
表单
powder
杂质
Phenolphthalein, none detected
5-10% solvent (actual content on label)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(OP([O-])([O-])=O)cc4
InChI
1S/C20H16O10P2.4Na/c21-19-17-3-1-2-4-18(17)20(28-19,13-5-9-15(10-6-13)29-31(22,23)24)14-7-11-16(12-8-14)30-32(25,26)27;;;;/h1-12H,(H2,22,23,24)(H2,25,26,27);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
HTMKLCRJVFFVDW-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)