Merck
NISTRM8574
L-谷氨酸
NIST® RM 8574, USGS41
别名:
(S)-2-氨基戊二酸, Glu
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
147.13
Beilstein:
1723801
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
crystals
製造商/商標名
NIST®
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
一种兴奋性氨基酸神经递质,为谷氨酸盐受体所有亚型(代谢型红藻氨酸、NMDA 和 AMPA)的激动剂。
其他說明
Certified for the analytes listed below.
Carbon (13C), Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)